(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-(+)-Tetrahydrofurfuryl alcohol, (S)-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (2S)-(+)-(Tetrahydrofur-2-yl)methanol
OR40670-1G OR40670-250MG OR40670-5G
APOSOR40670-1GEA 39.5 EUR
APOSOR40670-1G APOSOR40670-250MG APOSOR40670-5G
(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran 96%
(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran
Formule: C₅H₁₀O₂
Kookpunt: 80…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972320
CAS nummer: 57203-01-7