2-Bromo-6-methylanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40672-1G OR40672-5G OR40672-25G
APOSOR40672-1GEA 43.8 EUR
APOSOR40672-1G APOSOR40672-5G APOSOR40672-25G
2-Bromo-6-methylanisole 98%
2-Bromo-6-methylanisole
Formule: C₈H₉BrO
Kookpunt: 62…63 °C (3 mm Hg)
Smeltpunt: –39…–36 °C
Dichtheid: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12547891
CAS nummer: 52200-69-8