3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40676-1G OR40676-5G
APOSOR40676-1GEA 117 EUR
APOSOR40676-1G APOSOR40676-5G
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779024
CAS nummer: 188813-09-4