4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40677-1G OR40677-250MG OR40677-5G
APOSOR40677-1GEA 35.1 EUR
APOSOR40677-1G APOSOR40677-250MG APOSOR40677-5G
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
MW: 310.915 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391619
CAS nummer: 1261470-87-4