tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40693-1G OR40693-250MG
APOSOR40693-1GEA 93.5 EUR
APOSOR40693-1G APOSOR40693-250MG
tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₁IN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2366996-94-1