(2R)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40694-1G OR40694-250MG
APOSOR40694-1GEA 771 EUR
APOSOR40694-1G APOSOR40694-250MG
(2R)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
(2R)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₁₀H₁₃IN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2366997-07-9