1-Bromo-3,5-diethylbenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40750-25G OR40750-5G OR40750-1G
APOSOR40750-25GEA 328 EUR
APOSOR40750-25G APOSOR40750-5G APOSOR40750-1G
1-Bromo-3,5-diethylbenzene 98%
1-Bromo-3,5-diethylbenzene
Formule: C₁₀H₁₃Br
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062420
CAS nummer: 90267-03-1