5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40768-1G OR40768-250MG
APOSOR40768-1GEA 538 EUR
APOSOR40768-1G APOSOR40768-250MG
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride
Formule: C₅H₅ClIN₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31812085
CAS nummer: 2367002-79-5