2-Bromo-7-chlorophenazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40772-1G OR40772-250MG
APOSOR40772-1GEA 111 EUR
APOSOR40772-1G APOSOR40772-250MG
2-Bromo-7-chlorophenazine 95%
2-Bromo-7-chlorophenazine
Formule: C₁₂H₆BrClN₂
Smeltpunt: 254 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31920065
CAS nummer: 29453-79-0