Methyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40775-1G OR40775-250MG
APOSOR40775-1GEA 101 EUR
APOSOR40775-1G APOSOR40775-250MG
Methyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate 99%
Methyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate
Formule: C₁₄H₂₀BNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22494137
CAS nummer: 844500-75-0