2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40777-1G OR40777-250MG OR40777-5G
APOSOR40777-1GEA 497 EUR
APOSOR40777-1G APOSOR40777-250MG APOSOR40777-5G
2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
2-Bromo-4-cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₀BrN
MW: 212.086 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD21099997
CAS nummer: 1353857-13-2