4-Bromo-2-cyclopropylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40778-1G OR40778-250MG OR40778-5G
APOSOR40778-1GEA 497 EUR
APOSOR40778-1G APOSOR40778-250MG APOSOR40778-5G
4-Bromo-2-cyclopropylaniline 95%
4-Bromo-2-cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₀BrN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD21099984
CAS nummer: 1353854-39-3