4-Bromo-3-cyclopropylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40779-1G OR40779-250MG OR40779-5G
APOSOR40779-1GEA 526 EUR
APOSOR40779-1G APOSOR40779-250MG APOSOR40779-5G
4-Bromo-3-cyclopropylaniline 95%
4-Bromo-3-cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₀BrN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD21100004
CAS nummer: 1353855-93-2