8-Chloro-1-iodophenazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40780-250MG OR40780-5G OR40780-1G
APOSOR40780-250MGEA 24.9 EUR
APOSOR40780-250MG APOSOR40780-5G APOSOR40780-1G
8-Chloro-1-iodophenazine
8-Chloro-1-iodophenazine
Formule: C₁₂H₆ClIN₂
MW: 340.547 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32111675
CAS nummer: 2367002-69-3