(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40781-1G OR40781-250MG
APOSOR40781-1GEA 137 EUR
APOSOR40781-1G APOSOR40781-250MG
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂O₃
Smeltpunt: 145…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28102587
CAS nummer: 19545-97-2