2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40804-1G OR40804-250MG
APOSOR40804-1GEA 526 EUR
APOSOR40804-1G APOSOR40804-250MG
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Formule: C₉H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12828679
CAS nummer: 26908-34-9