2-(Cyclopropyl)thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40805-1G OR40805-250MG OR40805-5G
APOSOR40805-1GEA 1030 EUR
APOSOR40805-1G APOSOR40805-250MG APOSOR40805-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)thiophene
Formule: C₇H₈S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22049303
CAS nummer: 29481-22-9