2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40806-1G OR40806-250MG OR40806-5G
APOSOR40806-1GEA 351 EUR
APOSOR40806-1G APOSOR40806-250MG APOSOR40806-5G
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203.099 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12033270
CAS nummer: 29481-27-4