3-(Cyclopropyl)thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40807-1G OR40807-250MG
APOSOR40807-1GEA 77.5 EUR
APOSOR40807-1G APOSOR40807-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene
3-(Cyclopropyl)thiophene
Formule: C₇H₈S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25962002
CAS nummer: 29576-51-0