1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40820-1G OR40820-250MG OR40820-5G
APOSOR40820-1GEA 35.1 EUR
APOSOR40820-1G APOSOR40820-250MG APOSOR40820-5G
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene 97%
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene
Formule: C₉H₇BrO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09928819
CAS nummer: 114855-35-5