(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40822-1G OR40822-250MG OR40822-5G
APOSOR40822-1GEA 322 EUR
APOSOR40822-1G APOSOR40822-250MG APOSOR40822-5G
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₁₉BO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32177102
CAS nummer: 2280980-72-3