3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Carbonyl-3-chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene, 5-Carboxy-4-chlorothien-3-yl methyl sulphone
OR4095-1G OR4095-250MG
APOSOR4095-1GEA 234 EUR
APOSOR4095-1G APOSOR4095-250MG
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₅ClO₄S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067947
CAS nummer: 175201-86-2