3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR41033-1G OR41033-250MG
APOSOR41033-1GEA 232 EUR
APOSOR41033-1G APOSOR41033-250MG
3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formule: C₄H₆ClN₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22741615
CAS nummer: 1338226-21-3