4-Azaindole-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR41130-250MG OR41130-1G
APOSOR41130-250MGEA 0 EUR
APOSOR41130-250MG APOSOR41130-1G
4-Azaindole-2-carboxylic acid 98%
4-Azaindole-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09955613
CAS nummer: 17288-35-6