(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR41152-1G OR41152-500MG
APOSOR41152-1GEA 1800 EUR
APOSOR41152-1G APOSOR41152-500MG
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid
Formule: C₅H₈O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19228287
CAS nummer: 14590-52-4
UN: 3265
ADR: 8,II