6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR41155-1G OR41155-5G
APOSOR41155-1GEA 31.8 EUR
APOSOR41155-1G APOSOR41155-5G
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₇H₆BrN₃
Smeltpunt: 147…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276188
CAS nummer: 108281-78-3