3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR41167-25G OR41167-5G OR41167-100G
APOSOR41167-25GEA 0 EUR
APOSOR41167-25G APOSOR41167-5G APOSOR41167-100G
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Formule: C₅H₇Br₃O₂
Smeltpunt: 97…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128769
CAS nummer: 52813-48-6