4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4122-1G OR4122-5G OR4122-10G
APOSOR4122-1GEA 155 EUR
APOSOR4122-1G APOSOR4122-5G APOSOR4122-10G
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₇BN₂O₃
Smeltpunt: 207…209 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07363843
CAS nummer: 850567-59-8