N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4185-10G OR4185-2G OR4185-5G
APOSOR4185-10GEA 169 EUR
APOSOR4185-10G APOSOR4185-2G APOSOR4185-5G
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide
Formule: C₁₃H₁₉N₃O
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040792
CAS nummer: 318280-95-4