5-Hydroxybenzo[b]furan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42004-1G OR42004-250MG
APOSOR42004-1GEA 242 EUR
APOSOR42004-1G APOSOR42004-250MG
5-Hydroxybenzo[b]furan
5-Hydroxybenzo[b]furan
Formule: C₈H₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699412
CAS nummer: 13196-10-6