6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42034-1G OR42034-250MG
APOSOR42034-1GEA 479 EUR
APOSOR42034-1G APOSOR42034-250MG
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12674991
CAS nummer: 1189106-57-7