1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 1-BOC-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR42040-5G OR42040-25G
APOSOR42040-5GEA 139 EUR
APOSOR42040-5G APOSOR42040-25G
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₁₅NO₄
Dichtheid: 1,0466 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09842764
CAS nummer: 294659-30-6