Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR42049-1G OR42049-250MG OR42049-5G
APOSOR42049-1GEA 225 EUR
APOSOR42049-1G APOSOR42049-250MG APOSOR42049-5G
Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Formule: C₈H₆BrClO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12169456
CAS nummer: 168969-13-9
UN: 3261
ADR: 8,III