3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42051-1G OR42051-250MG OR42051-5G
APOSOR42051-1GEA 80.4 EUR
APOSOR42051-1G APOSOR42051-250MG APOSOR42051-5G
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formule: C₉H₇BrO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01250510
CAS nummer: 37614-58-7