1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR42052-1G OR42052-250MG OR42052-5G
APOSOR42052-1GEA 398 EUR
APOSOR42052-1G APOSOR42052-250MG APOSOR42052-5G
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 96%
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formule: C₉H₆Br₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD22482445
CAS nummer: 1228107-22-9