1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR42053-1G OR42053-250MG OR42053-5G
APOSOR42053-1GEA 93.5 EUR
APOSOR42053-1G APOSOR42053-250MG APOSOR42053-5G
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 98%
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formule: C₉H₆Br₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD22482458
CAS nummer: 1333171-42-8