1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR42054-1G OR42054-250MG OR42054-5G
APOSOR42054-1GEA 99.3 EUR
APOSOR42054-1G APOSOR42054-250MG APOSOR42054-5G
1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formule: C₉H₆Br₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD22482470
CAS nummer: 173019-84-6