2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42059-1G OR42059-250MG
APOSOR42059-1GEA 187 EUR
APOSOR42059-1G APOSOR42059-250MG
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Formule: C₉H₁₀IN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD27938271
CAS nummer: 1704065-05-3