Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42104-1G OR42104-250MG OR42104-5G
APOSOR42104-1GEA 76 EUR
APOSOR42104-1G APOSOR42104-250MG APOSOR42104-5G
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Formule: C₈H₇NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772830
CAS nummer: 118465-49-9