4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42106-1G OR42106-250MG OR42106-5G
APOSOR42106-1GEA 176 EUR
APOSOR42106-1G APOSOR42106-250MG APOSOR42106-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO₂S
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12828670
CAS nummer: 1208402-11-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III