2,6-Dimethylanthraquinone 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR42110-1G OR42110-250MG
APOSOR42110-1GEA 1460 EUR
APOSOR42110-1G APOSOR42110-250MG
2,6-Dimethylanthraquinone 90%
2,6-Dimethylanthraquinone
Formule: C₁₆H₁₂O₂
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00835218
CAS nummer: 3837-38-5