8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 8-Bromoisoquinolin-3(2H)-one, 8-Bromoisoquinolin-3-ol
OR42113-500MG OR42113-1G OR42113-250MG
APOSOR42113-500MGEA 67.2 EUR
APOSOR42113-500MG APOSOR42113-1G APOSOR42113-250MG
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
8-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
Formule: C₉H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11846498
CAS nummer: 608515-49-7