5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR42118-1G
OR42118-250MG
APOSOR42118-1GEA
0
EUR
APOSOR42118-1G
APOSOR42118-250MG
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formule:
C₁₀H₈BrN·BrH MW: 302.993 g/mol Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD11976354 CAS nummer: 586373-76-4 |