1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42153-1G OR42153-25G OR42153-5G
APOSOR42153-1GEA 43.8 EUR
APOSOR42153-1G APOSOR42153-25G APOSOR42153-5G
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₃
Smeltpunt: 150…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00248261
CAS nummer: 16264-08-7