4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methoxy-5-nitropyridin-4-amine
OR42159-1G OR42159-250MG
APOSOR42159-1GEA 134 EUR
APOSOR42159-1G APOSOR42159-250MG
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
Formule: C₆H₇N₃O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11977410
CAS nummer: 127356-38-1