5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-4-chloro-5-nitrotoluene
OR42207-25G OR42207-5G
APOSOR42207-25GEA 81.8 EUR
APOSOR42207-25G APOSOR42207-5G
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.596 g/mol
Smeltpunt: 164…167 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00043921
CAS nummer: 13852-51-2