3-Bromophenylacetylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-ethynylbenzene
OR42232-1G OR42232-25G OR42232-5G
APOSOR42232-1GEA 22 EUR
APOSOR42232-1G APOSOR42232-25G APOSOR42232-5G
3-Bromophenylacetylene
3-Bromophenylacetylene
Formule: C₈H₅Br
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03839983
CAS nummer: 766-81-4