1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR42236-1G OR42236-250MG
APOSOR42236-1GEA 840 EUR
APOSOR42236-1G APOSOR42236-250MG
1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-Tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₂₀H₂₃BN₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953957
CAS nummer: 916176-50-6