8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Carboxy-8-methoxyquinoline
OR42240-1G OR42240-250MG
APOSOR42240-1GEA 316 EUR
APOSOR42240-1G APOSOR42240-250MG
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18375327
CAS nummer: 71082-36-5