5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42257-1G OR42257-500MG
APOSOR42257-1GEA 1870 EUR
APOSOR42257-1G APOSOR42257-500MG
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₉H₁₁BN₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22376778
CAS nummer: 2304634-56-6